Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 3 mm, 170 mm
Codice catalogo AESCFL223R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Partsch
- Larghezza:3 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:170 mm
- Seq:25