Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 5 mm, 140 mm
Codice catalogo AESCFL215R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Partsch
- Larghezza:5 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:140 mm
- Seq:28