Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 4 mm, 140 mm
Codice catalogo AESCFL214R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Partsch
- Larghezza:4 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:140 mm
- Seq:26
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..