Gouges, Aesculap®
Gouge, Partsch, 3 mm, 140 mm
Codice catalogo AESCFL213R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Partsch
- Larghezza:3 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:140 mm
- Seq:24