Gouges, Aesculap®
Gouge, Mannerfelt, 3 mm, 155 mm
Codice catalogo AESCFL153R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Mannerfelt
- Larghezza:3 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:155 mm
- Seq:23
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..