Orders LinkContactUsLinkComponent
Gouges, Aesculap®
Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 8 mm, 140 mm
Codice catalogo AESCFL134R
Nome del fornitore:   Aesculap
Gouges, Aesculap®
Codice catalogo AESCFL134R
Nome del fornitore:  Aesculap
Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 8 mm, 140 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Tipo:
    -
  • Larghezza:
    8 mm
  • Descrizione:
    Gouge
  • Lunghezza:
    140 mm
  • Seq:
    03