Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 6 mm, 140 mm
Codice catalogo AESCFL132R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:-
- Larghezza:6 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:140 mm
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..