Gouges, Aesculap®
Gouge, -, 4 mm, 140 mm
Codice catalogo AESCFL130R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:-
- Larghezza:4 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:140 mm
- Seq:01