Mallets, Aesculap®
Mallet, with nylon inserts, exchangeable, 210 g, 135 g, 25 mm, 185 mm
Codice catalogo AESCFL036R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Mallet, with nylon inserts, exchangeable, 210 g
- Lunghezza:185 mm
- Seq:01
- Ø testa:25 mm
- Peso della testa:135 g
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Set of spare nylon inserts
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.