Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets, Aesculap®
Mallet peek, 315 g, 49 mm, 255 mm
  AESCFL011
 :   Aesculap
Mallets, Aesculap®
  AESCFL011
 :  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet peek, 315 g, 49 mm, 255 mm
1 * 1 ST
  • Descrizione:
    Mallet peek, 315 g
  • Lunghezza:
    255 mm
  • Ø testa:
    49 mm
Accessories
  •  
    Descrizione
  • AESCFL037
    Set of spare nylon inserts
    1 * 1 PAIRE