Orders LinkContactUsLinkComponent
Mallets, Aesculap®
Mallet peek, 230 g, 42 mm, 250 mm
Codice catalogo AESCFL010
Nome del fornitore:   Aesculap
Mallets, Aesculap®
Codice catalogo AESCFL010
Nome del fornitore:  Aesculap
Mallets, Aesculap®
Mallet peek, 230 g, 42 mm, 250 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Mallet peek, 230 g
  • Lunghezza:
    250 mm
  • Ø testa:
    42 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Set of spare nylon inserts
    Set of spare nylon inserts
    AESCFL037
    Log in per disponibilità
    1 * 1 PAIRE