Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Simon (Fig. 00), with 4,4 mm end, 235 mm
Codice catalogo AESCFK689R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette, type Simon (Fig. 00), with 4,4 mm end
- Lunghezza:235 mm
- Seq:43