Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 1), with 6,8 mm end, flexible shaft, 218 mm
Codice catalogo AESCFK686R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette, type Halle (Fig. 1), with 6,8 mm end, flexible shaft
- Lunghezza:218 mm
- Seq:41