Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 0), with 5,2 mm end, flexible shaft, 216 mm
Codice catalogo AESCFK685R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette, type Halle (Fig. 0), with 5,2 mm end, flexible shaft
- Lunghezza:216 mm
- Seq:40