Orders LinkContactUsLinkComponent
Bone curettes, Aesculap®
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 00), with 4,4 mm end, flexible shaft, 215 mm
Codice catalogo AESCFK684R
Nome del fornitore:   Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Codice catalogo AESCFK684R
Nome del fornitore:  Aesculap
Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Halle (Fig. 00), with 4,4 mm end, flexible shaft, 215 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Bone curette, type Halle (Fig. 00), with 4,4 mm end, flexible shaft
  • Lunghezza:
    215 mm
  • Seq:
    39