Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Lempert (Fig. 1), with 2,8 mm end, 215 mm
AESCFK679R
: Aesculap
- Descrizione:Bone curette, type Lempert (Fig. 1), with 2,8 mm end
- Lunghezza:215 mm
- Seq:38
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals