Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Lempert (Fig. 0), with 2,6 mm end, 215 mm
Codice catalogo AESCFK678R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette, type Lempert (Fig. 0), with 2,6 mm end
- Lunghezza:215 mm
- Seq:37