Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Lempert (Fig. 00), with 2,4 mm end, 215 mm
Codice catalogo AESCFK677R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette, type Lempert (Fig. 00), with 2,4 mm end
- Lunghezza:215 mm
- Seq:36