Bone curettes, Aesculap®
Bone curette with PEEK-handle, Fig. 00, with 4,4 mm end, 270 mm
Codice catalogo AESCFK666R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette with PEEK-handle, Fig. 00, with 4,4 mm end
- Lunghezza:270 mm
- Seq:49