Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, type Daubenspeck (Fig. 0000), with 2,8 mm end, angled upwards, 200 mm
Codice catalogo AESCFK662R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette, type Daubenspeck (Fig. 0000), with 2,8 mm end, angled upwards
- Lunghezza:200 mm
- Seq:30