Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 1), with 5,2 mm end, 170 mm
Codice catalogo AESCFK624R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette, Schede type (Fig. 1), with 5,2 mm end
- Lunghezza:170 mm
- Seq:11