Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Schede type (Fig. 00), with 3,4 mm end, 170 mm
Codice catalogo AESCFK622R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette, Schede type (Fig. 00), with 3,4 mm end
- Lunghezza:170 mm
- Seq:09