Bone curettes, Aesculap®
Bone curette, Bruns type (Fig. 00), with 4 mm end, 165 mm
Codice catalogo AESCFK612R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Bone curette, Bruns type (Fig. 00), with 4 mm end
- Lunghezza:165 mm
- Seq:02