Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
FF386R, blunt/blunt, 265 mm
Codice catalogo AESCFF386R
Nome del fornitore:   Aesculap
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
Codice catalogo AESCFF386R
Nome del fornitore:  Aesculap
Micro scissors for endoscopic work, Aesculap® MINOP®
FF386R, blunt/blunt, 265 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Rigid micro scissors for advanced intraventricular Neuroendoscopy.
  • Very delicate
Ø = 2 mm
Informazioni per l'ordine: Complete instrument consists of a handle, an outer tube, and a jaw part with inner tube. Replacements can be ordered separately.
Specifiche
  • Tipo:
    FF386R, blunt/blunt
  • Lunghezza:
    265 mm
  • Seq:
    03