Orders LinkContactUsLinkComponent
Dilator set, Aesculap®
Dilator set, Aesculap®
Dilator, 3 mm
Codice catalogo AESCEM103R
Nome del fornitore:   Aesculap
Dilator set, Aesculap®
Codice catalogo AESCEM103R
Nome del fornitore:  Aesculap
Dilator set, Aesculap®
Dilator, 3 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Complete set of uterine dilators.
Informazioni per l'ordine: Consists of 26 dilators, 1 rack for dilators (1 to 17 mm), 1 rack for dilators (18 to 26 mm) and metal case with hinged aluminium lid (330×220×80 mm).
Specifiche
  • Descrizione:
    Dilator, 3 mm
  • Seq:
    04