Micro suture tying forceps, Aesculap®
Curved, 0,3 mm jaws, 120 mm
Codice catalogo AESCFD281R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
These micro suture tying forceps feature a round handle.
Specifiche
- Tipo:Curved, 0,3 mm jaws
- Lunghezza:120 mm
- Seq:02