Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro suture tying forceps, Aesculap®
Straight, 0,3 mm jaws, 120 mm
  AESCFD280R
 :   Aesculap
Micro suture tying forceps, Aesculap®
  AESCFD280R
 :  Aesculap
Micro suture tying forceps, Aesculap®
Straight, 0,3 mm jaws, 120 mm
SFr. 368.00
1 * 1 ST
These micro suture tying forceps feature a round handle.
  • Tipo:
    Straight, 0,3 mm jaws
  • Lunghezza:
    120 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..