Gouges, Aesculap®
Gouge, Lucas, 5 mm, 160 mm
AESCDO717R
: Aesculap
- Tipo:Lucas
- Larghezza:5 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:160 mm
- Seq:22
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..