Gouges, Aesculap®
Gouge, Lucas, 3 mm, 160 mm
Codice catalogo AESCDO715R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Lucas
- Larghezza:3 mm
- Descrizione:Gouge
- Lunghezza:160 mm
- Seq:21