Iris scissors, Aesculap®
Suture scissors, straight, sharp/sharp, 130 mm
AESCBC140R
: Aesculap
- Tipo:Suture scissors, straight, sharp/sharp
- Lunghezza:130 mm
- Seq:21
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals