Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Abdominal spatulas, Aesculap®

Abdominal spatulas, Aesculap®

200 mm, 17 mm
Codice catalogo AESCBT752R
Nome del fornitore:   Aesculap
Abdominal spatulas, Aesculap®
Codice catalogo AESCBT752R
Nome del fornitore:  Aesculap
Abdominal spatulas, Aesculap®

200 mm, 17 mm

Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These non sterile, reusable spatulas are malleable.

Specifiche
  • Lunghezza:
    200 mm
  • Seq:
    02
  • Larghezza lama:
    17 mm