Tissue grasping forceps, Aesculap®
Tissue grasping forceps, type Braun, 4×4 teeth (10 mm), 155 mm
Codice catalogo AESCBF311R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Tissue grasping forceps, type Braun, 4×4 teeth (10 mm)
- Lunghezza:155 mm