Tissue forceps, Aesculap®
Tissue forceps, 1×2 teeth, Straight, 160 mm
AESCBD539R
: Aesculap
Dental tissue forceps made from stainless steel.
- Tipo:Straight
- Descrizione:Tissue forceps, 1×2 teeth
- Lunghezza:160 mm
- Seq:04
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals