Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Straight, very fine (0,3 mm), 135 mm
Codice catalogo AESCBD335R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Straight, very fine (0,3 mm)
- Lunghezza:135 mm
- Seq:05