Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Curved tip, very fine (0,2 mm), 115 mm
Codice catalogo AESCBD333R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Curved tip, very fine (0,2 mm)
- Lunghezza:115 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..