Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Straight, very fine (0,15 mm), 110 mm
Codice catalogo AESCBD331R
Nome del fornitore:   Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Codice catalogo AESCBD331R
Nome del fornitore:  Aesculap
Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Straight, very fine (0,15 mm), 110 mm
Price
SFr. 41.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Tipo:
    Straight, very fine (0,15 mm)
  • Lunghezza:
    110 mm
  • Seq:
    03