Forceps, micro, jeweller pattern, Aesculap®
Straight, very fine (0,2 mm), 110 mm
Codice catalogo AESCBD330R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Tipo:Straight, very fine (0,2 mm)
- Lunghezza:110 mm
- Seq:02