Dissecting forceps, Aesculap®
Dissecting forceps, smooth jaws, Straight, serrated, very fine tips, 185 mm
Codice catalogo AESCBD231R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Easy to clean
Delicate dissecting forceps with plateau and many types.
Specifiche
- Tipo:Straight, serrated, very fine tips
- Descrizione:Dissecting forceps, smooth jaws
- Lunghezza:185 mm
- Seq:15
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..