Dissecting forceps, Aesculap®
Dissecting forceps, RAMSEY, Straight, serrated, very fine tips, 180 mm
AESCBD083R
: Aesculap
Stainless steel.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Easy to clean
Delicate dissecting forceps with plateau and many types.
- Tipo:Straight, serrated, very fine tips
- Descrizione:Dissecting forceps, RAMSEY
- Lunghezza:180 mm
- Seq:25
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.