Orders LinkContactUsLinkComponent
Dressing forceps, Aesculap®
Dressing forceps, Aesculap®
Curved, serrated, 145 mm
Codice catalogo AESCBD037R
Nome del fornitore:   Aesculap
Dressing forceps, Aesculap®
Codice catalogo AESCBD037R
Nome del fornitore:  Aesculap
Dressing forceps, Aesculap®
Curved, serrated, 145 mm
Price
SFr. 35.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These dissecting forceps are ideal for dental surgery.
  • Straight
  • Serrated tips
Specifiche
  • Tipo:
    Curved, serrated
  • Lunghezza:
    145 mm
  • Seq:
    07