Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting forceps, Overholt type, Aesculap®
Dissecting forceps, Overholt type, Aesculap®
Fine pattern, figure 2, 220 mm
Codice catalogo AESCBJ082R
Nome del fornitore:   Aesculap
Dissecting forceps, Overholt type, Aesculap®
Codice catalogo AESCBJ082R
Nome del fornitore:  Aesculap
Dissecting forceps, Overholt type, Aesculap®
Fine pattern, figure 2, 220 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Curved dissecting and ligature forceps. Different figures available.
Specifiche
  • Tipo:
    Fine pattern, figure 2
  • Lunghezza:
    220 mm
  • Seq:
    06