Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Rotoli con strappo centrale, Tork Basic, ad 2 velo, perforati (350×200 mm), bianco, 160 m × 200 mm, M2, 6 bobine da 160 pezzi
Catalog # 115-0213
Supplier:   Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Catalog # 115-0213
Supplier:  Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Rotoli con strappo centrale, Tork Basic, ad 2 velo, perforati (350×200 mm), bianco, 160 m × 200 mm, M2, 6 bobine da 160 pezzi

Price
SFr. 157.00
Log in for availability
1 * 6 ROU
Product Details & Documents

Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:

  • Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
  • Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
  • Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni

Documents

Specifications
  • Per:
    M2
  • Confezione:
    6 bobine da 160 pezzi
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Rotoli con strappo centrale, Tork Basic, ad 2 velo, perforati (350×200 mm)
  • L×L:
    160 m × 200 mm
  • Seq:
    06