Dressing forceps, Potts-Smith type
Tipo Potts-Smith, TC Gold (inserto rigido in metallo), Dritte, smussate, 250 mm
Codice catalogo MART12-258-25
Nome del fornitore: KLS Martin Group
Dressing forceps, Potts-Smith type
Codice catalogo MART12-258-25
Nome del fornitore: KLS Martin Group
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
- Also available with TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Specifiche
- Tipo:Dritte, smussate
- Descrizione:Tipo Potts-Smith, TC Gold (inserto rigido in metallo)
- Lunghezza:250 mm