Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
2,6 kg, 160×250×8 mm
Codice catalogo BOCH5036
Nome del fornitore:   BOCHEM
Stand bases
Codice catalogo BOCH5036
Nome del fornitore:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
2,6 kg, 160×250×8 mm
Price
SFr. 58.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
 : DIN 12892
Specifiche
  • L×P×A:
    160×250×8 mm
  • Peso:
    2,6 kg