Drums
50 l, 350 mm, 550 mm
BOCH8344
: BOCHEM
Made of 18/10 stainless steel.
- With or without lid available
- With handle
- Very good temperature resistance
- Ø est:350 mm
- Capacità:50 l
- Altezza:550 mm
- Seq:11
Accessories
- Descrizione
- BOCH8341RCastor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 25 L and 30 L containers1 * 1 ST - SFr. 326.00
- Descrizione
- Descrizione
- DescrizioneMateriale
- BOCH8349Morsetto di bloccaggio per contenitori, 3 pezzi, già montatoAcciaio inossidabile 18/101 * 3 ST - SFr. 155.00
- Descrizione
- BOCH8348RCastor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 150 L containers1 * 1 ST - SFr. 625.00
- Descrizione
- BOCH8347RCastor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 100 L containers1 * 1 ST - SFr. 576.00