Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums
Drums
270 mm
Codice catalogo BOCH8350
Nome del fornitore:   BOCHEM
Drums
Codice catalogo BOCH8350
Nome del fornitore:  BOCHEM
Drums
Price
SFr. 150.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
Specifiche
  • Ø est:
    270 mm
  • Seq:
    14
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 25 L and 30 L containers
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 25 L and 30 L containers
    BOCH8341R
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 326.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 50 L containers
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 50 L containers
    BOCH8344R
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 348.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 75 L containers
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 75 L containers
    BOCH8346R
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 375.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Materiale
    Disponibilità
    Price
  • Morsetto di bloccaggio per contenitori, 3 pezzi, già montato
    Morsetto di bloccaggio per contenitori, 3 pezzi, già montato
    BOCH8349
    Acciaio inossidabile 18/10
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - SFr. 155.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 150 L containers
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 150 L containers
    BOCH8348R
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 625.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 100 L containers
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 100 L containers
    BOCH8347R
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 576.00