Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums
Drums
100 l, 450 mm, 670 mm
N° de catalogue BOCH8347
Fournisseur:   BOCHEM
Drums
N° de catalogue BOCH8347
Fournisseur:  BOCHEM
Drums
Drums
100 l, 450 mm, 670 mm
Prix
SFr. 1’840.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of 18/10 stainless steel.
  • With or without lid available
  • With handle
  • Very good temperature resistance
Spécifications
  • Ø est:
    450 mm
  • Capacità:
    100 l
  • Altezza:
    670 mm
  • Seq:
    13
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8341R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 25 L and 30 L containers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 326.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8344R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 50 L containers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 348.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8346R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 75 L containers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 375.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Materiale
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8349
    Morsetto di bloccaggio per contenitori, 3 pezzi, già montato
    Acciaio inossidabile 18/10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 3 ST - SFr. 155.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8348R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 150 L containers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 625.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • BOCH8347R
    Castor with 4 rubber guide rolls (1 lockable), for 100 L containers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 576.00