Capsule di Petri
Capsula di Petri, con coperchio, 100 mm, 15 mm, Non sterili
Catalog # BOCH8541
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Ø:100 mm
- Sterilità:Non sterili
- Descrizione:Capsula di Petri, con coperchio
- Altezza:15 mm