Cement spatulas
Single spatula with straight end, 150 mm, 35 mm, 6 mm
Codice catalogo BOCH3070
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel. Spatulas with single or double end.
Double spatula features one tappered end.
Specifiche
- Descrizione:Single spatula with straight end
- Lunghezza:150 mm
- Larghezza lama:6 mm
- Lunghezza lama:35 mm