Orders LinkContactUsLinkComponent
Cement spatulas
Cement spatulas
Single spatula with tapered end, 150 mm, 35 mm, 6 mm
Codice catalogo BOCH3071
Nome del fornitore:   BOCHEM
Cement spatulas
Codice catalogo BOCH3071
Nome del fornitore:  BOCHEM
Cement spatulas
Cement spatulas
Single spatula with tapered end, 150 mm, 35 mm, 6 mm
Price
7.10 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Spatulas with single or double end.
Double spatula features one tappered end.
Specifiche
  • Descrizione:
    Single spatula with tapered end
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Larghezza lama:
    6 mm
  • Lunghezza lama:
    35 mm